Documentos clave
Z301175
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
XA54
Seleccione un Tamaño
1 EA
55,80 €
55,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
55,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
55,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit XA 54
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)