Documentos clave
Z301159
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 19/26
Sinónimos:
XA52
Seleccione un Tamaño
1 EA
53,00 €
53,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
53,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
53,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom19/26
fabricante / nombre comercial
Quickfit XA 52
disponibilidad
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
Descripción general
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)