Documentos clave
Z300977
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 24/29, bottom male joint: ST/NS 34/35
Sinónimos:
DA35
Seleccione un Tamaño
1 EA
33,20 €
33,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
33,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
33,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female joint: ST/NS top24/29
male joint: ST/NS bottom34/35
fabricante / nombre comercial
Quickfit DA 35
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)