Documentos clave
Z300896
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 14/23, bottom male joint: ST/NS 29/32
Sinónimos:
DA14
Seleccione un Tamaño
1 EA
27,60 €
27,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
27,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
27,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female joint: ST/NS top14/23
male joint: ST/NS bottom29/32
fabricante / nombre comercial
Quickfit DA 14
disponibilidad
not available in USA and Canada
Descripción general
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Información legal
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)