Documentos clave
Z285498
Sigma-Aldrich
DigiTrol II temperature controller
AC/DC input 120 V AC, 15 A
Sinónimos:
Temperature controller, Temperature monitoring system
About This Item
Código UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.76
El producto Z285498 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
fabricante / nombre comercial
Glas-Col 104APL612K
disponibilidad
not available in EU
Parámetros
32-999 °F temperature (0-750 °C)
salida
1,800 watts
Descripción general
Simultaneously displays set point and bath temperature to 1.0°C. Supplied with a Type K, 6 in. immersion thermocouple probe that fits Aldrich oil baths. 240 V models are supplied with a US connector.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)