Documentos clave
Z284661
Supelco
Spectroline® battery-operated UV lamp
Model UV-4B, wavelength 365 nm
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamaño
6 1/4 in. × 2 in. × 1 in.
Descripción general
¿ bombilla de onda larga de 4W
¿ Requiere 4 pilas AA (no incluidas)
Nota al pie de página
CE Approved
Información legal
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)