Documentos clave
Z284505
Sigma-Aldrich
Aldrich® large-capacity cold trap
bulb capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 55/50
Seleccione un Tamaño
1 EA
699,00 €
699,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
699,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
699,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS55/50
bulbo D.E.
130 mm
bulbo capacidad
1,000 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With removable cold-fingers and a choice of 55/50 joint or 50 mm O-ring joint. Traps with O-ring joint include pinch clamp. Use with or without dry ice to condense and collect in trap. Dewar flask F9651 is recommended for use with 500 mL capacity cold traps.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)