Documentos clave
Z278416
Sigma-Aldrich
Heat transfer block
Three bowl-shaped recesses
Seleccione un Tamaño
1 EA
62,70 €
62,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
62,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
NB.43
62,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
Holds 3 x flasks
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 9594-16
Ace Glass 959416
Descripción general
für 3 und 5mL dünnwandige Fläschchen und 5, 10 und 25mL-Rundkolben, einem geraden 20mm Loch, einem tiefen runden Loch für 10mm-Reagenzgläser und einer Thermometerbohrung: 8.9 x 8.9cm; 1.9cm dick
Aluminum blocks have excellent heat transfer rates and will not interfere with magnetic stirring. Replaces glass sand baths in microscale experiments. Use on top of stirring/hot plates.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)