Z275786
Nalgene® pipette baskets
size B, max. pipette length 200 mm 8 in.
Sinónimos:
pipette cleaning basket, pipette holder
Seleccione un Tamaño
206,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
206,00 €
Productos recomendados
Materiales
high-density polyethylene
tamaño
B
Características
Holds 200 mm pipettes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene® DS5241-0020
disponibilidad
not available in EU
cesta D.E.
133 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)