Documentos clave
Z274801
Sigma-Aldrich
WILMAD® 10mm diam. NMR tubes
frequency 100 MHz
Sinónimos:
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
Seleccione un Tamaño
1 PKG
134,90 €
134,90 €
Precio de catálogo142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
134,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
134,90 €
Precio de catálogo142,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Wilmad 513-1PS-9
Parámetros
100 MHz frequency
Longitud
9 in.
inclinación
51 μm
concentricidad
254 μm
tubo diám.
10 mm
pared grosor
0.46 mm
Descripción general
Made of Pyrex® borosilicate glass for compatibility with ground joints, valves, and vacuum racks. Precision ground and highly polished for spinning stability and highest resolution. Tubes have round bottoms and include a sandblasted marking spot for labeling samples. Tubes are thin-walled. Tubes that are 9 in. L are for making standards and for use with tip-off manifolds. Precision Wilmad NMR tubes are suitable for high field NMR spectroscopy.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)