Documentos clave
Z273295
Vionex® antimicrobial liquid soap
safe, non-toxic, and non-irritating to human skin
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Descripción general
Gentle, skin-moisturizing, antimicrobial, liquid soap formulated for frequent use. Safe, nontoxic, and non-irritating to human skin. Reduces risk of the transmission of bacteria and viruses by cross contamination.
Envase
18 oz bottle with pump sprayer.
Información legal
Vionex is a registered trademark of Metrex Research Corporation
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)