Documentos clave
Z264768
Sigma-Aldrich
Hydrion® Brilliant pH dip stiks
pH range 1-14
About This Item
Código UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.79
Características
non-bleeding: no
refill: no
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
intervalo de pH
1-14
método de detección
colorimetric
Descripción general
Direct reading pH stick with clear, bright color matches over the desired pH range.
Información legal
Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)