Documentos clave
Z264407
Supelco
Jeringas para TLC Hamilton®
1705, volume 50 μL, needle size 22 ga, needle L 51 mm (2 in.),
coated tip
Seleccione un Tamaño
1 EA
94,20 €
94,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
94,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
94,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
stainless steel needle (PTFE coated tip)
tamaño de la aguja
22 ga
Características
needle type fixed
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80950
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
50 μL
Descripción general
PTFE-coated, 3/4 in. long needle tip allows for reproducible sample spotting on TLC plates. These syringes have a 2 in. long fixed needle and a type 3 point style tip.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)