Z262935
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 2 oz (60 mL), clear, white polypropylene cap, vinyl flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Seleccione un Tamaño
100,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
100,00 €
Productos recomendados
Materiales
colorless bottle
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (20-400)
Características
with cap
envase
pkg of 24 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216800
capacidad
2 oz (60 mL)
diám. × Al
39 mm × 94 mm
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)