Documentos clave
Z256021
Gum rubber laboratory tubing
tubing I.D. × O.D. 3/4 in. × 1 1/2 in.
Seleccione un Tamaño
10 FT
216,00 €
216,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 FT
216,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.35
216,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
heavy wall
envase
pkg of 10 feet
tuberías D.I. × D.E.
3/4 in. × 1 1/2 in.
pared tamaño
3/8 in.
Descripción general
Tubing is red, and can be used for pressure or vacuum work.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)