Z253014
Enviro-Safe® thermometer
temperature -10-225 °C, immersion level, total
About This Item
Productos recomendados
Características
immersion level total
fabricante / nombre comercial
HB Instruments 20520
características de los productos alternativos más sostenibles
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
intervalo de medición de la temperatura
-10-225 °C
Longitud
355 mm
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Descripción general
White glass with easy-to-read, non-hazardous, biodegradable, green liquid fill. 6.5 mm O.D. guaranteed accuracy: ±1 scale division below 105°C (221°F), ±1.5 scale divisions above 105°C (221°F), and ±2 scale divisions above 200°C (392 °F).
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)