Z250058
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 16 oz (500 mL), amber, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinónimos:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Seleccione un Tamaño
105,68 €
Precio de catálogo114,00 €Ahorre 7 %Seleccione un Tamaño
About This Item
105,68 €
Precio de catálogo114,00 €Ahorre 7 %Productos recomendados
Materiales
PTFE flat liner
amber bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Junta
Joints threaded neck (28-400)
Características
with cap
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
WHEATON® W216846
capacidad
16 oz (500 mL)
diám. × Al
75 mm × 168 mm
color
amber
Categorías relacionadas
Descripción general
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)