Documentos clave
Z232971
Duran® Erlenmeyer wide-neck flask
capacity 25 mL
Sinónimos:
conical flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
10,20 €
10,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
10,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
10,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
Joints neck (31)
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
pack of 10
fabricante / nombre comercial
DURAN® 212261405
disponibilidad
not available in USA and Canada
Altura
70 mm
capacidad
25 mL
matraz D.E.
43 mm
cuello D.E.
31 mm
Descripción general
With graduations. Meets DIN 12380 standard.
Otras notas
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)