Documentos clave
Z231754
Duran® crystallizing dishes
capacity 900 mL
Sinónimos:
213135409
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Para consultas sobre este producto Z231754, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Materiales
borosilicate glass
cylindrical
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
DURAN® 213135409
disponibilidad
not available in USA and Canada
capacidad
900 mL
placa diám.
140 mm
Descripción general
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
Información legal
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)