Documentos clave
Z223336
Sigma-Aldrich
Multi-purpose distillation head
joint: ST/NS 29/32, Overall H 415 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
1210,00 €
1210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1210,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
1210,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS29/32
D.E.
48 mm
Al total
415 mm
Descripción general
With vacuum take-off and anti-splash design. Useful as a concentrator, condenser, reflux head, or addition funnel. 4 mm PTFE stopcock.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)