Documentos clave
Z218707
Clamps
fits flask, 2,000 ‑ 4,000 mL
Sinónimos:
flask clamp, flask lab, lab flask, reaction flasks
Seleccione un Tamaño
1 EA
393,00 €
393,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
393,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.43
393,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Características
fits flask 2,000 ‑ 4,000 mL
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 650811
Descripción general
Two-piece, black anodized aluminum clamp has three wing nuts to secure Ace reaction flask to head. Clamps also fit Pyrex reaction kettles.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)