Documentos clave
Z215406
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 10/30
Sinónimos:
ptfe sleeves
Seleccione un Tamaño
1 EA
10,50 €
10,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
10,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.35
10,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS10/30
fabricante / nombre comercial
Cowie
Descripción general
Robust, PTFE sleeve with substantial grip-ring for repeated use and ease of handling. Transverse trapezoidal sealing rings provide grease-free, high-vacuum performance at temperatures up to 280°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)