Documentos clave
Z214760
ACE 304 SS blade
W × L 24 mm × 134 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
50,83 €
50,83 €
Precio de catálogo59,80 €Ahorre 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
50,83 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
50,83 €
Precio de catálogo59,80 €Ahorre 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 5,000 ‑ 12,000 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8086-12
An × L
24 mm × 134 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)