Documentos clave
Z214442
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas reducing flask
flask capacity 250 mL, top joint: ST/NS 24/40, frit diam. 40 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
501,00 €
501,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
501,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
501,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flask
single-neck
Junta
joint: ST/NS top24/40
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
matraz capacidad
250 mL
frita diám.
40 mm
espiga tamaño
5 mm
Descripción general
Features a large frit, porosity size C, for efficient gas dispersion. Flasks have a ST/NS: 14/20 threaded side inlet joint.
Hose barb "A" tapers from 10mm to 14mm. Barb "B" is 5mm.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)