Documentos clave
Z197114
Sigma-Aldrich
3M disposable respirator
organic vapor/acid gas, size S
About This Item
Código UNSPSC:
46182002
NACRES:
NB.35
El producto Z197114 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
tamaño
S
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
3M 5000
Descripción general
Pre-assembled disposable respirators. Low-profile design provides improved comfort and less vision interference. Approved for: Organic vapor/acid gas and dusts/mists having a TWA not less than 0.05 mg/m3 or 2 mppcf.
NIOSH approved.
Protection factor: Up to 10 × PEL.
Información legal
3M is a trademark of 3M Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)