Documentos clave
Z190284
Arrow electric lab stirrer
speed 0-6000 rpm, direct, output0.10 hp
Sinónimos:
lab mixer, lab mixers, mixer stirrer
About This Item
Código UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
El producto Z190284 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
entrada CA/CC
115 V
115 V
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Arrow Engineering 6000
disponibilidad
not available in EU
Parámetros
0-6000 rpm speed
salida
0.10 hp
Descripción general
Totally enclosed, non-ventilated motor seals out corrosive fumes and dust. With on/off switch, circuit-breaker, and variable speed control. Includes a 9/16 × 10 in. support rod and 3/8 diam. × 12 in. L SS shaft and propeller.
Calidad
Note: Arrow lab stirrers conform to CSA22.2 but are not certified
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. Is this stirrer fitted with blades?
    1 respuesta
    1. This mixer includes a 2.5 inch propeller mounted on a 12 inch shaft. The shaft diameter is 3/8 inches. The propeller image is provided below.
      ¿Le ha resultado útil?