Documentos clave
Z189030
Sigma-Aldrich
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 3,000 mL
Sinónimos:
bottom flask, flask round, flask round bottom
Seleccione un Tamaño
1 EA
437,00 €
437,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
437,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
437,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Junta
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Standard Taper Joint
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 6952-40
capacidad
3,000 mL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)