Documentos clave
Z183806
SoftGUARD® hand cream
conditions the skin to prevent and relieve chapping and irritation
About This Item
Código UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Descripción general
Provides barrier protection from harsh solutions. Conditions the skin to prevent and relieve chapping and irritation.
Envase
3 oz tube
Información legal
SoftGUARD is a registered trademark of Stahmer, Weston, & Co., Inc.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)