Z183539
Cryo-gloves®
size XL, water-resistant
Sinónimos:
cold protection glove, cryogenic glove, freezer glove, freezer protection gloves
Seleccione un Tamaño
208,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
208,00 €
Productos recomendados
Materiales
blue gloves
fabric
tamaño
XL
esterilidad
non-sterile
Características
CE compliant
latex free
powder-free
reusable
envase
pkg of 1 pair
fabricante / nombre comercial
TempShield MAXL
técnicas
cryopreservation: suitable
L × grosor
13 1/2-15 1/4 in. (345-390 mm) × 0.25 mil
Categorías relacionadas
Descripción general
- Style provides additional warmth and comfort
- Resistant to solvents/chemicals
- Breathable and static-free
- Machine washable/dryable inner lining
- Suitable for Class 1000 clean room use
- Asbestos-free
Applications: Autoclaves, freezers, handling liquid nitrogen, oxygen or helium from cryogenic atmospheres, cold rooms, blast freezers, filling of cryogenic liquids, dry ice handling in research and clinical pharmaceutical laboratories, genetic and biotechnology, fertility clinics, cryogenic grinding and many more in industrial applications.
FIT GUIDE
- SIZE S hand L x W 17.1 x 17.8 - 20.2 cm
- SIZE M hand L x W 18.2 x 20.3 - 22.8 cm
- SIZE L hand L x W 19.2 x 22.9 - 25.3 cm
- SIZE XL hand L x W 20.4 x 25.4 - 27.8 cm
- SIZE XXL hand L x W 20.4 x 27.9 - 30.4 cm
- SIZE 3XL hand L x W 20.4 x 30.5 - 33.0 cm
Precaución
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)