Documentos clave
Z180580
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 24 mm × 84 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
17,78 €
17,78 €
Precio de catálogo19,10 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
17,78 €
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
17,78 €
Precio de catálogo19,10 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE
Características
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 1,000 ‑ 2,000 mL
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 8082-06
An × L
24 mm × 84 mm
Descripción general
Eliminates flip-over problem.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)