Documentos clave
Z176044
Sigma-Aldrich
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 24/40, capacity 100 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
151,00 €
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
151,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
151,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
capacidad
100 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole are traps that greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Whatever comes up into this trap will stay and not go back to the evaporator flask.
Aplicación
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole is ideal for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping".
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)