Merck
Z171484
Sigma-Aldrich
Series A-2 syringe needles
needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
bevel tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
2 in.
Características
needle bevel tip
fabricante / nombre comercial
VICI 943050
capacidad
25-10000 μL
aguja L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.028 in. × 0.005 in.
Descripción general
Bevel point
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)