Documentos clave
Z170887
Supelco
VICI Pressure--Lok® C-160 liquid microsyringe
Fixed needle, capacity 100 μL
Seleccione un Tamaño
1 EA
76,40 €
76,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
76,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
76,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
bevel tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
2 in.
Características
needle bevel tip
fabricante / nombre comercial
VICI 160025
capacidad
100 μL
aguja L
2 in.
Descripción general
General-purpose GC syringe.
Características y beneficios
Each syringe is hand-calibrated for consistent delivery. The leaktight PTFE plunger tip eliminates freeze-up or residue build-up and allows use with gases (up to 250psi) as well as liquids. Has a positive plunger stop to prevent damage to the plunger. Barrel made of borosilicate glass. Has PTFE seal at rear of needle to isolate sample from needle cement and contamination. Shaped rear flange provides secure finger grip. Syringes with removable needles have a pressure tight, low dead-volume needle connection for a leaktight fit.
Información legal
Pressure-Lok is a registered trademark of Dynatech Precision Sampling Corp.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)