Documentos clave
Z170488
Sigma-Aldrich
Lightnin® heavy-duty ring stand
rod diam. × L 5/8 in. × 27 in. , 316 SS
Seleccione un Tamaño
1 EA
907,00 €
907,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
907,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
907,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
fabricante / nombre comercial
Lightnin 829453
barra diám. × L
5/8 in. × 27 in. , 316 SS
peso
14 lb
Descripción general
Heavy base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Información legal
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)