Documentos clave
Z170372
Lightnin® 316 stainless steel impeller
4 blade turbine, diam. 2.0 in. , overall
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.72
fabricante / nombre comercial
Model A-200
Lightnin 829448
calibre tamaño
5/16 in.
Diámetro
2.0 in. , overall
Descripción general
Has 45° pitch for semi-axial flow.
Información legal
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)