Documentos clave
Z168572
Thermolyne® Cimarec®-top stirring hotplate
AC/DC input 120 V AC, plate size 7 in. × 7 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41102406
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
esterilidad
non-sterile
Características
CSA approved
fabricante / nombre comercial
Barnstead International SP46925
disponibilidad
not available in EU
placa tamaño
7 in. × 7 in.
salida
118 watts
Descripción general
Has all features of the Cimarec-top hot plate plus has excellent low-speed stirring control and speed range of 60 to 1,000 rpm. All units are CSA listed.
Información legal
Cimarec is a registered trademark of Barnstead/Thermolyne Corp.
Thermolyne is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)