Documentos clave
Z163953
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction tube
Pyrex, L 16 cm
Seleccione un Tamaño
1 EA
60,90 €
60,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
60,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
60,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex
Pyrex tube
colorless tube
round bottom
esterilidad
non-sterile
Características
graduations: no
neck thread PUSH FIT
D.I. × D.E.
14 mm × 20 mm
Longitud
16 cm
tubo diám.
14 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Designed for sealed-tube reactions.
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)