Documentos clave
Z156515
Sigma-Aldrich
Pinch clamps for SJ joints
joint: SJ 28/12
Seleccione un Tamaño
1 EA
49,30 €
49,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
49,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
49,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
stainless steel
Junta
joint: SJ28/12
Descripción general
Use with flash-chromatography ball jointed assemblies and rotary evaporator receiver flasks.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)