Documentos clave
Z148040
Sigma-Aldrich
Storage bottles with septum-inlet
capacity 2,000 mL, PTFE stopcock
Seleccione un Tamaño
1 EA
275,00 €
275,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
275,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
275,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE stopcock
clear glass
round bottle
Junta
joint ST/NS neck24/40
joint ST/NS24/40 threaded
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Sigma-Aldrich
capacidad
2,000 mL
Descripción general
All septum inlets have 4 mm bore stopcocks requiring rubber septa, Z553913 or Z554030.
Ligadura / enlace
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)