Documentos clave
Z146501
Sigma-Aldrich
Ace Rotary-evaporator/freeze-drying flask
capacity 250 mL
Seleccione un Tamaño
1 EA
218,00 €
218,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
218,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
218,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
esterilidad
non-sterile
Características
closure type Lid
envase
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 7030-04
técnicas
cryopreservation: suitable
capacidad
250 mL
Descripción general
Flange with two ground flats opposite each other allows nylon retainers on adapter head to pass over. O-ring in head and flask grooves make a vacuum-tight seal when head is turned 90° in either direction. No grease, springs, or clamp necessary. Adapter heads and O-rings sold separately.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)