Documentos clave
Z136069
Pipette bulb
capacity 60 mL
Seleccione un Tamaño
3 EA
40,50 €
40,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
3 EA
40,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
40,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
natural rubber
oval red
envase
pkg of 3 ea
fabricante / nombre comercial
200-60
capacidad
60 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What are the dimensions for the 60ml Pipette Bulb (product Z136069)?
    1 respuesta
    1. The 60ml Pipette Bulb (product Z136069) is a natural rubber bulb with a 60ml capacity.  It has the following dimensions:Bore size:  6mmDiameter:  55mmLength:  82mm
      ¿Le ha resultado útil?