Documentos clave
Z130958
Nalgene® Griffin beakers
capacity 100 mL, translucent polypropylene
Sinónimos:
PP beaker, nalgene PP beaker
Seleccione un Tamaño
1 PKG
40,50 €
40,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
40,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
40,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
translucent polypropylene
Características
graduations
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 1201-0100
capacidad
100 mL
Descripción general
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)