Documentos clave
Z130885
Nalgene® Griffin beakers
capacity 50 mL, transparent polymethylpentene
Sinónimos:
PMP beaker, nalgene PMP beaker
Seleccione un Tamaño
1 PKG
52,50 €
52,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 PKG
52,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
52,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
transparent polymethylpentene
Características
graduations
envase
pkg of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Nalgene 1203-0050
capacidad
50 mL
Descripción general
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
may be used continuously at 150 °C, intermittently at 175 °C
Otras notas
Browse all plastic beakers
Información legal
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)