Merck
Z127361
Cochranes Minit size bond tube sets
assortment set
Sinónimos:
chemistry model sets, molecular model sets
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
60104506
Saltar a
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
manufacturer/tradename
Cochranes 0106
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 4
Este artículo
Z159522Z184632Z150975
manufacturer/tradename
Cochranes 0106
manufacturer/tradename
Cochranes 0287
manufacturer/tradename
Cochranes 0191
manufacturer/tradename
Cochranes 0291
General description
Components:
green, 2.5 cm (160)
green, 2 cm (160)
green, 1.5 cm (400)
green, 21 cm, (10)
white, 21 cm (6)
red, 21 cm (3)
flexible white, 21 cm (5)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)