Merck
Z126772
Sigma-Aldrich
Standard point hypodermic needles, 304 stainless steel
gauge 12, L 2 in.
Seleccione un Tamaño
12 EA
485,00 €
485,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
485,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
42142523
NACRES:
NB.03
485,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
304 stainless steel needle
chrome-plated hub
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
Popper 7232
Longitud
2 in.
manómetro
12
Categorías relacionadas
Descripción general
Hypodermic needles are precision made and designed to ensure strict adherence with U.S. Government specification GG-N-196. Points are machine ground to achieve uniform sharpness. Precision grinding, micro-bead jet blasting, and ultrasonic cleaning assure freedom from burrs and debris. All needle cannula are fabricated of type 304 stainless steel tubing which must pass rigorous quality control prior to acceptance and use.
Standard nickle plated Luer hubs comply with Luer taper specifications ISO 594. This assures an interchangeable fit mating with Luer slips and Luer locks. Contoured hub cavity facilitates cleaning.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)