Documentos clave
Z125547
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
For electrode with hose connection, joint: ST/NS 24/40, thread I.D. 12.5-14.0 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
82,37 €
82,37 €
Precio de catálogo88,50 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
82,37 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
82,37 €
Precio de catálogo88,50 €Ahorre 7 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
etiqueta
G
Junta
joint: ST/NS24/40
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 526157
rosca D.I.
12.5-14.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Información legal
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)