Documentos clave
Z125377
Sigma-Aldrich
Ace-Thred Thermometer/Tubing Adapter
Straight, joint: ST/NS 19/22, thread I.D. 7.0 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
35,19 €
35,19 €
Precio de catálogo41,40 €Ahorre 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
35,19 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
35,19 €
Precio de catálogo41,40 €Ahorre 15 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
etiqueta
A
Junta
joint: ST/NS19/22
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 502828
rosca D.I.
7.0 mm
Descripción general
Threaded nylon bushing with FETFE® O-ring.
Información legal
Ace-Thred is a trademark of Ace Glass, Inc.
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)