Documentos clave
Z122521
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnel with pressure-equalization arm
capacity 50 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Seleccione un Tamaño
1 EA
192,00 €
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
192,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
192,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Junta
joint: ST/NS14/20
Altura
280 mm
capacidad
50 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
Información legal
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)