Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Z118516
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 142 mm, joint: ST/NS 24/40
Seleccione un Tamaño
69,20 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
69,20 €
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Bel-Art F14682-0000
vástago L
38 mm
vástago D.E.
152 mm
parte superior D.I.
142 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
Do the Scienceware® brand polypropylene products contain any leachable material?
1 respuesta-
Although Bel-Art does not specifically test their Scienceware® brand polypropylene products, they have no evidence of any problems with leachable material in the polypropylene.
¿Le ha resultado útil?