Merck
Z117013
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 14, L 4 in.
Sinónimos:
Medical Syringe Needle, Stainless Steel Needle
Seleccione un Tamaño
1 EA
51,30 €
51,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
51,30 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
51,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
descripción
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Cadence Science
Longitud
4 in.
manómetro
14
Descripción general
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)